Läs mer
Tris(trimethylsiloxy)silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris(trimethylsiloxy)silane |
| CAS | 1873-89-8 |
| Molekylformel | C9H28O3Si4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane, S 1003TS |
| InChI formel | InChI=1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3 |
| LEDER | C[Si](C)(O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)C |
| IUPAC-namn | bis(trimethylsilyloxy)silyloxy-trimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.66 |
| Formel vikt | 296.1116 |