Läs mer
Tris(trimethylsilyl)amine, 99%
Produktkod. 10311903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10311903 5 g Glasflaska 5g
10518283 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10311903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378770050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1586-73-8
Molekylformel C9H27NSi3
Molekylvikt (g/mol) 233.58
MDL-nummer MFCD00047990
InChI-nyckel PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74110
IUPAC-namn [[bis(trimetylsilyl)amino]-dimetylsilyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl)amine
Smältpunkt 67°C to 69°C
Färg Färglös
Kokpunkt 72°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel N(Si(CH3)3)3
Kvantitet 5 g
Synonym tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 233.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.