Läs mer
Tris(trimethylsilyl) borate, 98%
Produktkod. 11322446
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322446 5 g 5g
11332446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06277.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.377 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4325-85-3
Molekylformel C9H27BO3Si3
Molekylvikt (g/mol) 278.377
MDL-nummer MFCD00051588
InChI-nyckel YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
PubChem CID 78020
IUPAC-namn tris(trimetylsilyl)borat
LEDER B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl) borate
Smältpunkt -35°C
Densitet 0.834
Kokpunkt 183°C to 185°C
Flampunkt 42°C (107°F)
Brytningsindex 1.3861
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1772733
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 278.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.