Läs mer
[Tris(trimetylsilyl)]fosfin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10666281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10666281 5 mL 5ml
10547231 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15573-38-3
Molekylformel C9H27PSi3
MDL-nummer MFCD00015487
InChI-nyckel OUMZKMRZMVDEOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphine, tris trimethylsilyl phosphine in hexane, acmc-1btki, phosphine,tris trimethylsilyl, tris-trimethylsilyl phosphine, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl disilaphosphane, phosphine, tris trimethylsilyl, pubchem6456, tris trimethylsilyl phosphane
PubChem CID 272683
IUPAC-namn tris(trimetylsilyl)fosfan
LEDER C[Si](C)(C)P([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Tris(trimethylsilyl)]phosphine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.86 g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3Si]3P
Kvantitet 5 mL
Molekylvikt (g/mol) 250.54
Formel vikt 250.54
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.