Läs mer
Tris(trimetylsilyl) fosfit, 95 %
Produktkod. 11353327
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353327 0.5 g 0.5g
11363327 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017159.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1795-31-9 | C9H27O3PSi3 | 298,541 g/mol
Tris(trimetylsilyl)fosfit är ett reagens som används för mild framställning av bis(TMS)-fosfonater (Arbuzow-reaktion). Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795-31-9
Molekylformel C9H27O3PSi3
Molekylvikt (g/mol) 298.541
MDL-nummer MFCD00015588
InChI-nyckel VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
IUPAC-namn tris(trimetylsilyl)fosfit
LEDER C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl) phosphite
Densitet 0.893 g/mL
Kokpunkt 80°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.
Formel vikt 298.54
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.