Läs mer
Tris(trimethylsilyl)silane, 96%
Produktkod. 10174780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10174780 2.5 mL Glasflaska 2.5ml
10667504 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 291060025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1873-77-4
Molekylformel C9H28Si4
Molekylvikt (g/mol) 248.66
MDL-nummer MFCD00077893
InChI-nyckel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexametyl-2-(trimetylsilyl)trisilan
LEDER C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 82°C to 84°C (12.0mmHg)
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl)silane
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2.5 mL
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Linjär formel ((CH3)3Si)3SiH
Fieser 15,358; 17,395
Flampunkt 55°C
Merck Index 15, 9934
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 248.66
Procent renhet 96%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4890 to 1.491
Densitet 0.8, 0.8000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.