Läs mer
Tris(trimethylsilyl)silane, 97%
Produktkod. 11400627
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400627 1 g 1g
11410627 5 g 5g
11420627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22457.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimetylsilyl)silan används vid hydrosilylering av karbonyler, radikalreaktioner, reduktioner av syraklorider och kol-halogenbindningar. Det fungerar som en förmedlare av radikala reaktioner och anses vara ett ogiftigt substitut för tri-n-butylstannan i radikala reaktioner. Den bildar komplex med övergångsmetaller och huvudgruppelement. Vidare används det i reaktioner som bildar kol-kolbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(trimetylsilyl)silan används vid hydrosilylering av karbonyler, radikalreaktioner, reduktioner av syraklorider och kol-halogenbindningar. Det fungerar som en förmedlare av radikala reaktioner och anses vara ett ogiftigt substitut för tri-n-butylstannan i radikala reaktioner. Den bildar komplex med övergångsmetaller och huvudgruppelement. Vidare används det i reaktioner som bildar kol-kolbindningar.
Löslighet
Blandbar med pentan, eter, toluen och tetrahydrofuran. Sparsamt blandbar med aceton och acetonitril. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1873-77-4
Molekylformel C9H28Si4
Molekylvikt (g/mol) 248.66
MDL-nummer MFCD00077893
InChI-nyckel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexametyl-2-(trimetylsilyl)trisilan
LEDER C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 82°C to 84°C (12mmHg)
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl)silane
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1923953
Flampunkt 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Löslighetsinformation Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formel vikt 248.67
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.49
Känslighet Air Sensitive
Densitet 0.806
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(trimethylsilyl)silane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(trimethylsilyl)silane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.