Läs mer
Tris(trimethylsilyl)silane, 97%
Produktkod. 11420627
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11420627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22457.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1873-77-4 | C9H28Si4 | 248.66 g/mol
Tris(trimetylsilyl)silan används vid hydrosilylering av karbonyler, radikalreaktioner, reduktioner av syraklorider och kol-halogenbindningar. Det fungerar som en förmedlare av radikala reaktioner och anses vara ett ogiftigt substitut för tri-n-butylstannan i radikala reaktioner. Den bildar komplex med övergångsmetaller och huvudgruppelement. Vidare används det i reaktioner som bildar kol-kolbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tris(trimetylsilyl)silan används vid hydrosilylering av karbonyler, radikalreaktioner, reduktioner av syraklorider och kol-halogenbindningar. Det fungerar som en förmedlare av radikala reaktioner och anses vara ett ogiftigt substitut för tri-n-butylstannan i radikala reaktioner. Den bildar komplex med övergångsmetaller och huvudgruppelement. Vidare används det i reaktioner som bildar kol-kolbindningar.
Löslighet
Blandbar med pentan, eter, toluen och tetrahydrofuran. Sparsamt blandbar med aceton och acetonitril. Oblandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1873-77-4
Molekylformel C9H28Si4
Molekylvikt (g/mol) 248.66
MDL-nummer MFCD00077893
InChI-nyckel SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane, tris trimethylsilyl silicon, ttmss, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl-trisilane, hypersilyl, tris trimethylsilyl silyl radical, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilane #, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-trimethylsilyl trisilan-2-yl
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexametyl-2-(trimetylsilyl)trisilan
LEDER C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 82°C to 84°C (12mmHg)
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl)silane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1923953
Flampunkt 55°C (131°F)
Merck Index 14,9757
Löslighetsinformation Miscible with pentane,ether,toluene and tetrahydrofuran. Sparingly miscible with acetone and acetonitrile. Immiscible with water.
Formel vikt 248.67
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.49
Känslighet Air Sensitive
Densitet 0.806
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.