Läs mer
Tris(trimethylsilyl)silane), TRC
Produktkod. 30453625
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30453625 2.5 g 2.5g
30450528 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8864452.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyl)silane
CAS 1873-77-4
Molekylformel C9H28Si4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS, Tris(trimethylsilyl)silane
InChI formel InChI=1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
LEDER C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
IUPAC-namn bis(trimethylsilyl)silyl-trimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 248.66
Formel vikt 248.1268