Läs mer
Tris(trimetylsilyloxi)etylen, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10259463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10259463 1 g Glasflaska 1g
10707022 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10259463 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216010010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 69097-20-7
Molekylformel C11H28O3Si3
Molekylvikt (g/mol) 292.60
MDL-nummer MFCD00011641
InChI-nyckel FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris trimethylsilyloxy ethylene, tris trimethylsiloxy ethylene, vinyl-2-ylidenetris oxy tris trimethylsilane, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy-3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 3,6-dioxa-2,7-disilaoct-4-ene, 2,2,7,7-tetramethyl-4-trimethylsilyl oxy, acmc-1b3cp, tris trimethylsiloxy ethene, tris trimethylsiloxy-ethylene, tris-trimethylsiloxy ethylene
PubChem CID 553067
IUPAC-namn 1,2-bis(trimetylsilyloxi)etenoxi-trimetylsilan
LEDER C[Si](C)(C)OC=C(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8850g/mL, 0.885
Kokpunkt 90,0 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt 39 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
Brytningsindex 1,4190 till 1,4220
Kvantitet 1 g
Fieser 08,523; 09,512
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 292.59
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tris(trimethylsilyloxy)ethylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.