Läs mer
Tris(trifenylfosfin)rodium(I)klorid, 98 %
Produktkod. 10793191 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793191 1 g Glasflaska 1g
10104260 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793191 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14694-95-2 | C54H45ClP3Rh | 925,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14694-95-2
Molekylformel C54H45ClP3Rh
Molekylvikt (g/mol) 925.23
MDL-nummer MFCD00010016
InChI-nyckel IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
PubChem CID 84599
LEDER [Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 245.0°C to 250.0°C
Färg Brun-röd till rödbrun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(C6H5)3P]3RhCl
Kvantitet 1 g
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Merck Index 15, 10245
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
IUPAC-namn λ1-rodium(1+)tris(trifenylfosfan)klorid
Formel vikt 925.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.