Läs mer
Tris(trifenylfosfin)rodium(I) klorid, TRC
Produktkod. 30455651
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30455651 100 mg
1 options
Produktkod. 30455651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT886465100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride
CAS 14694-95-2
Molekylformel C54H45ClP3Rh
Kvantitet 100 mg
Synonym Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), NSC 124140, Rhodium tris(triphenylphosphine) chloride, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium, Tris(triphenylphosphine)chlororhodium(I), Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) Chloride, Wilkinson's Catalyst, Wilkinson's Complex
InChI formel InChI=1S/3C18H15P.ClH.Rh/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h3*1-15H;1H;/q;;;;+1/p-1
LEDER Cl[Rh].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
IUPAC-namn klorhodium; Trifenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 925.21
Formel vikt 924.1478