Läs mer
Tris, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Produktkod. 11491672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. 11491672
Brand: MP Biomedicals 04819623
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
77-86-1 Renhet: 99,9% Tungmetaller (som Pb):<< 5 ppm OD (260 mm) av en 5 % mättad lösning:<< 0,1 pKa vid 20 °C = 8,1 Biologisk buffertreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tris
CAS 77-86-1
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C4H11NO3
InChI-nyckel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(CO)(CO)N)O
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Kvalitet Ultrapure