missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tris, Ultra Pure, 5 kg, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tris |
| CAS | 77-86-1 |
| Kvantitet | 5 kg |
| Molekylformel | C4H11NO3 |
| InChI-nyckel | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(C(CO)(CO)N)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.136 |
| PubChem CID | 6503 |
| ChEBI | CHEBI:9754 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering