Läs mer
Trinatriumcitrat, vattenfritt vattenfritt, 99 %
Beskrivning
Trinatriumcitrat används i livsmedelstillsatser, drycker, snabbdrycker, läkemedel och tvättmedel. Det används också som buffertmedel, surhetsreglerande medel, sekvestreringsmedel eller emulgeringsmedel. Det är ett effektivt medel för att ta bort karbonatavlagringar från pannor och för rengöring av bilradiatorer. Inom det medicinska området används det som ett osmotiskt laxermedel och en aktiv komponent i WHO:s orala rehydreringslösning. Det används också för att kontrollera surheten i vissa ämnen som gelatindesserter. Vidare används det som en smak eller som ett konserveringsmedel. Utöver detta används det för att bevara blod i blodbanker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trisodium citrate |
| Namnnotering | Vattenfri |
| Smältpunkt | 300 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 kg |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,8602 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 258.07 |
| Procent renhet | 99% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.