Learn More
Trinatriumcitratdihydrat, 99 %
Artikelnummer. 11444993
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11444993 2500 g 2500g
11434993 500 g 500g
11454993 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11444993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12274.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1089.65 SEK / 2500g
    Save 220.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294,10 g/mol
Trinatriumcitratdihydrat, används allmänt i livsmedel, drycker och fyllmedel som buffrande, sekvestrerande eller emulgeringsmedel. Det används som antikoagulant i blodtransfusioner, osmotiskt laxermedel, funktionella vätskor, lösningsmedelsrengöring, inredningsvårdsprodukter, tvättprodukter för diskmedel och rengöring av bilradiatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trinatriumcitratdihydrat, används allmänt i livsmedel, drycker och fyllmedel som buffrande, sekvestrerande eller emulgeringsmedel. Det används som antikoagulant i blodtransfusioner, osmotiskt laxermedel, funktionella vätskor, lösningsmedelsrengöring, inredningsvårdsprodukter, tvättprodukter för diskmedel och rengöring av bilradiatorer.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Noter
Stabil och inkompatibel med baser, reduktionsmedel, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.10
MDL-nummer MFCD00150031
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Trisodium citrate dihydrate
Smältpunkt 150 °C (i -2H2O)
Densitet 1.76
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 294,10 (258,07 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.