Läs mer
Trisodium citrate dihydrate, 99%
Produktkod. 11454993
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454993 10,000 g 10000g
11434993 500 g 500g
11444993 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12274.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Trinatriumcitratdihydrat, används allmänt i livsmedel, drycker och fyllmedel som buffrande, sekvestrerande eller emulgeringsmedel. Det används som antikoagulant i blodtransfusioner, osmotiskt laxermedel, funktionella vätskor, lösningsmedelsrengöring, inredningsvårdsprodukter, tvättprodukter för diskmedel och rengöring av bilradiatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trinatriumcitratdihydrat, används allmänt i livsmedel, drycker och fyllmedel som buffrande, sekvestrerande eller emulgeringsmedel. Det används som antikoagulant i blodtransfusioner, osmotiskt laxermedel, funktionella vätskor, lösningsmedelsrengöring, inredningsvårdsprodukter, tvättprodukter för diskmedel och rengöring av bilradiatorer.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Noter
Stabil och inkompatibel med baser, reduktionsmedel, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-3-6132
Molekylformel C6H9Na3O9
Molekylvikt (g/mol) 294.10
MDL-nummer MFCD00150031
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trisodium citrate dihydrate
Smältpunkt 150°C (in -2H2O)
Densitet 1.76
Odör Odorless
Kvantitet 10,000 g
Beilstein 6104939
Merck Index 14,8602
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 294.10 (258.07 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.