Läs mer
Melford Trinatriumcitrat, dihydrat, [citronsyra, trinatriumdihydrat]
Produktkod. 30018779
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018779 5 kg
30018778 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018779 Leverantör Melford Leverantörsnummer S230405000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 6132-04-3
Molekylformel: C 6 H 5 Na 3 O 7 2H 2 O
Molekylvikt: 294,1
Specifikationer
CAS 4-3-6132
Molekylformel C6H5Na3O7-2H2O
Kvantitet 5 kg