Läs mer
Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate, 65%, BLD Pharm™
Produktkod. 31004908
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31004908 100 g 100g
30999484 25 g 25g
30995118 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31004908 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD143263100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trisodium Naphthalene-1,3,6-trisulfonate
CAS 5182-30-9
Molekylformel C10H5Na3O9S3
MDL-nummer MFCD00003989
Kvantitet 100 g
LEDER O=S(C1=C2C=CC(S(=O)([O-])=O)=CC2=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 434.31
Procent renhet 65%