missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tristearin, teknisk klass,∽ 65 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11493531 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493531 5 g 5g
11403541 25 g 25g
11413541 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11493531 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210313105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 555-43-1
Molekylformel C57H110O6
Molekylvikt (g/mol) 891.501
InChI-nyckel DCXXMTOCNZCJGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tristearin, stearin, glycerol tristearate, glyceryl tristearate, trioctadecanoin, propane-1,2,3-triyl tristearate, hardened oil, stearin, tri, spezialfett 118, stearic triglyceride
PubChem CID 11146
ChEBI CHEBI:45956
IUPAC-namn 2,3-di(oktadekanoyloxi)propyloktadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tristearin
Analysprocentintervall ∽ 65%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 891.5
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallin
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.