Läs mer
Tristearin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tristearin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 890.8302 |