Läs mer
Trisulfide Acetyl Ethoxy (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trisulfide Acetyl Ethoxy (Technical Grade) |
| CAS | 61268-23-3 |
| Molekylformel | C4H8O2S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(Ethoxytrisulfanyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S3/c1-3-6-8-9-7-4(2)5/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOSSSC(=O)C |
| IUPAC-namn | S-(ethoxydisulfanyl) ethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.29 |
| Formel vikt | 183.9686 |