Läs mer
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH pappersrulle
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
1 till 11
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Ger snabba och pålitliga resultat
- Visar tre olika färger för varje full pH-enhet
- Speciellt utrustad med en hydrofob barriär mellan de olika indikatorerna
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 1 till 11 |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | För mest exakt läsning visar dessa papper tre olika färger för varje full pH-enhet |
| Examen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | pH-papper |