Läs mer
Tritiocyanursyra, 95 %
Produktkod. 11479376
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479376 25 g 25g
11469376 5 g 5g
11489376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19080.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177,258 g/mol
Reaktion av BunLi med tritiocyanursyra (LH3) i toluen/HMPA gav en monolithierad art, [(LH2Li)· HMPA2]. Metallkomplex av tritiocyanursyra används för att belysa koordinationspolymerstökiometri via termometrisk titrimetri:.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktion av BunLi med tritiocyanursyra (LH3) i toluen/HMPA gav en monolitierad art, [(LH2Li)·HMPA2]. Metallkomplex av tritiocyanursyra används för att belysa koordinationspolymerstökiometri via termometrisk titrimetri:.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-16-4
Molekylformel C3H3N3S3
Molekylvikt (g/mol) 177.258
MDL-nummer MFCD00006052
InChI-nyckel WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC-namn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trition
LEDER C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trithiocyanuric acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 177.27
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trithiocyanuric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trithiocyanuric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.