Läs mer
Tritiocyanursyra, 95 %
Produktkod. 10496960 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496960 5 g Glasflaska 5g
10299873 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10496960 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140530050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 638-16-4 | C3H3N3S3 | 177,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-16-4
Molekylformel C3H3N3S3
Molekylvikt (g/mol) 177.26
MDL-nummer MFCD00006052
InChI-nyckel WZRRRFSJFQTGGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trithiocyanuric acid, thiocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, trismercaptotriazine, trimercaptocyanuric acid, cyanuric acid, trithio, usaf th-3, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, s-triazine-2,4,6-trithiol, 2,4,6-triazinetrithiol
PubChem CID 1268121
IUPAC-namn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trition
LEDER C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trithiocyanuric acid
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, 259
Formel vikt 177.26
Procent renhet 95%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.