Läs mer
Tritiocyanursyra, TRC
Produktkod. 30456810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30456810 250 mg
1 options
Produktkod. 30456810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889305250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trithiocyanuric Acid
CAS 638-16-4
Molekylformel C3H3N3S3
Kvantitet 250 mg
Synonym Trithiocyanuric acid','Cyanuric acid','trithio- (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione (7CI), s-Triazine-2,4,6-trithiol (8CI), 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trithione, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol, 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithione, 1,3,5-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Triazinetrithiol, 2,4,6-Trimercapto-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trimercapto-s-triazine, 2,4,6-Trimercaptotriazine, 2,4,6-Trithio-5-azauracil, 2,4,6-Trithiol-1,3,5-triazine, Actor TSH, Curekind TCY, Nocceler TCA, NSC 62071, NSC 65480, OF 100, Rhenogran Triazine TM 70AEMD, Rhenogran Triazine TM 70ECO, s-Triazinetrithiol, Taicros TMT, Tatcross TMT, TCY, TCY-MBA, Thiocyanuric acid, TM 70ECO, TMT, Trimercapto-s-triazine, Trimercaptocyanuric acid, Trimercaptotriazine, Trithiocyanuric acid, TSH, Zeonet A, Zisnet F, Zisnet F-ET, Zisnet FPT
InChI formel InChI=1S/C3H3N3S3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
LEDER S=C1NC(=S)NC(=S)N1
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-trithion
Molekylvikt (g/mol) 177.27
Formel vikt 176.9489