Läs mer
Tritolyl Fosfat, 63-85%, Teknisk, rester andra Tolyl Fosfat isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10055690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055690 25 g Glasflaska 25g
10687391 500 g Glasflaska 500g
10721715 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422310250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P | 368.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-78-5
Molekylformel C21H21O4P
Molekylvikt (g/mol) 368.36
MDL-nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tritolyl phosphate
Namnnotering tech., 99%
Smältpunkt -30°C
Färg Vitt
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 265°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 234°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3C6H4O)3PO
Brytningsindex 1.5550 to 1.557
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 9940
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 368.36
Procent renhet 99%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.