Läs mer
Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Produktkod. 11448017
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448017 500 mL 500ml
11458017 2500 mL 2500ml
2 options
Produktkod. 11448017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17433.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1330-78-5 | C21H21O4P
Tritolylfosfat, en blandning av isomerer, används som mjukgörare i nitrocellulosa, akrylatlacker och i polyvinylklorid. Det är ett brandskyddsmedel för plast och gummi. luftfiltermedium, lösningsmedelsblandningar och värmeväxlarmedium. Det används som bensintillsats och som blyavskiljare för tetraetylbly. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för extraktion, speciellt för nitrocellulosa och polymerer. Utöver detta används den för vattentätning av material, ett antislitage- och extremtryckstillsats i smörjmedel och hydraulvätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tritolylfosfat, blandning av isomerer används som mjukgörare i nitrocellulosa, akrylatlacker och i polyvinylklorid. Det är ett brandskyddsmedel för plast och gummi. luftfiltermedium, lösningsmedelsblandningar och värmeväxlarmedium. Det används som bensintillsats och som blyavskiljare för tetraetylbly. Vidare fungerar det som ett lösningsmedel för extraktion, speciellt för nitrocellulosa och polymerer. Utöver detta används den för vattentätning av material, en antislitage- och extremtryckstillsats i smörjmedel och hydraulvätskor.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, svavelsyra, kaustik, ammoniak, alifatiska aminer, alkanolaminer, isocyanater, alkylenoxider, epiklorhydrin och nitrometan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-78-5
Molekylformel C21H21O4P
MDL-nummer MFCD02102116
Synonym Tricresyl phosphate; TCP
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tritolyl phosphate
Namnnotering mixture of isomers, ortho-isomers <1%
Densitet 1.167
Kokpunkt 265°C (10 mmHg)
Flampunkt 250°C (482°F)
Odör Odorless
Linjär formel (CH3C6H4O)3P=O
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2574
Merck Index 14,9763
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 368.37
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.