Läs mer
Triton™ Kaowool Epsilon Ceramic Fibre, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 11468912 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11468912
Brand: Fisher Chemical T/3740/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
MDL-nummer 145625
Specifikationer
Smältpunkt 1650°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 100 g
Fysisk form Solid