Läs mer
Invitrogen™ Triton X-100 (1 %)
Produktkod. 10717503
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10717503 10 mL Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10717503 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer HFH10
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Triton X-100 (1 %)
Detta reagens, en komponent i fetalt hemoglobin (HbF)-test, är en 0,1 % arbetslösning framställd i fosfatbuffrad saltlösning (PBS) innehållande bovint serumalbumin (BSA) och natriumazid.
Klass: IVD
Statement: För in vitro diagnostisk användning.
P Innehåller: 0,1 % natriumazid
Stabilisator: 0,1 % BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (–°2 8 C).
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Frakt skick Våt is
Form Vätska
Reagenstyp Triton X-100
Kvantitet 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1% Triton X-100
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)