Läs mer
Scharlab TRITON X-100 5L
Brand: Scharlab TR0444005P
TRITON X-100 5L
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Triton X-100, puriss
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .