Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, för molekylärbiologi, DNAse-, RNAse- och proteasfria
Produktkod. p-209823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningstyp:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10671652
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327371000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Synonym Polyetylenglykol mono [4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl]eter
Specifikationer
Analysera 98%
Kemiskt namn eller material Triton™ X-100
Färg Odesignat
Densitet 1.0670 g/mL
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 646.85
MDL-nummer MFCD00132505
Smältpunkt 6,0 °C
Förpackningstyp Glasflaska
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 till 8 (5 % vattenlösning)
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 250.38
Renhet 98 %, Molekylärbiologi
Löslighet Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i toluen, xylen, trikloretylen, etylenglykol, etyleter, etylalkohol,, isopropylalkohol, etylendiklorid och de flesta andra lösningsmedel, olösliga i fotogen, minisprit.
Form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-100
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.