Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 11358311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
6 x 10 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358311 1 L 1000ml
13444259 50 mL 50ml
11891445 6 x 10 mL Paket med 6
13454259 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11358311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28313
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Tvättmedelslösningen är mycket renad Triton X-100 tvättmedel stabiliserat och levererat som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Triton X-100 Rengöringsmedel Surfact-Amps Lösningen är mycket renad Triton X-100 tvättmedel stabiliserat och levererat som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renad Triton™ X-100 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Triton X-100 är ett nonjoniskt ytaktivt polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och solubilisera proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
  • Triton X-100–ett nonjoniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
  • Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
  • Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
  • Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
  • Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 647
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: 140
  • Micells molekylvikt: 90 000
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt: 64 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 1 L