Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Tvättmedelslösningen är mycket renad Triton X-100 tvättmedel stabiliserat och levererat som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Triton X-100 Rengöringsmedel Surfact-Amps Lösningen är mycket renad Triton X-100 tvättmedel stabiliserat och levererat som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renad Triton™ X-100 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Triton X-100 är ett nonjoniskt ytaktivt polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och solubilisera proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
Triton X-100–ett nonjoniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
- Molekylvikt: 647
- Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
- Samlingsnummer: 140
- Micells molekylvikt: 90 000
- Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 %, vikt/volym)
- Molnpunkt: 64 °C
- Dialyserbar: Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detergent |
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: 20 C °till 25 °C. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Triton |
| Reagenstyp | Detergentlösning |
| Kvantitet | 6 x 10 mL |
Säkerhet och hantering
- Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl),