Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 13444259 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
6 x 10 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13444259 50 mL 50ml
11891445 6 x 10 mL Paket med 6
13454259 250 mL 250ml
11358311 1 L 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 13444259 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85111
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution är ett högrenat Triton™ X-100 tvättmedel som stabiliseras som en 10 % lösning (w/v) i varierande storlekar, förpackat under kväve i 10 ml glasampuller eller tre storlekar av icke-urlakande HDPE-flaskor, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Egenskaper hos Triton X-100 Surfact-Amps tvättmedelslösning:
  • Triton X-100—Ett icke-joniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
  • Exakt—och exakt 10% tvättmedelslösning i ultrarent vatten
  • Den lättanvända—lösningen är enkel att dosera och späda ut för användning
  • Exceptionellt ren, —mindre än 1,0 μeq/ml peroxider och karbonyler
  • Stabilt—förpackat under inert kvävgas i glasampuller eller HDPE-flaskor
Specifikationer för Triton X-100 Surfact-Amps tvättmedelslösning:
  • Visuellt: Klar till något dimmig, färglös lösning, fri från partiklar.
  • Koncentration: 10,0 ±1,0 %
  • Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
  • Karbonyler: ≤1,0 μeq/ml
  • Suspenderade fasta ämnen: Rester som finns får inte överstiga restreferens.
Egenskaper hos Triton X-100:
  • Molekylvikt: 647 g
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk polyoxieetylen-surfaktant
  • Sammanställningsnummer: 140
  • Micellmolekylvikt: 90 000 g
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 % w/v)
  • Cloud Point: 64 °C
  • Dialyserbar: Nej
Triton X-100 används oftast som en komponent i celllysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och lösliga proteiner.
Relaterade produkter
  • Surfact-Amps™ Tvättmedelsprovtagare (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Förvara mellan 20 °C och 25 °C
Form Vätska
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstyp Detergentlösning
Kvantitet 50 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution, 50 mL.
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate