Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 13454259 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
6 x 10 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13454259 250 mL 250ml
13444259 50 mL 50ml
11891445 6 x 10 mL Paket med 6
11358311 1 L 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13454259 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85112
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution är ett högrenat Triton™ X-100 tvättmedel som stabiliseras som en 10 % lösning (w/v) i varierande storlekar, förpackat under kväve i 10 ml glasampuller eller tre storlekar av icke-urlakande HDPE-flaskor, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Egenskaper hos Triton X-100 Surfact-Amps tvättmedelslösning:
  • Triton X-100—Ett icke-joniskt tvättmedel för användning i olika proteinmetoder
  • Exakt—och exakt 10% tvättmedelslösning i ultrarent vatten
  • Den lättanvända—lösningen är enkel att dosera och späda ut för användning
  • Exceptionellt ren, —mindre än 1,0 μeq/ml peroxider och karbonyler
  • Stabilt—förpackat under inert kvävgas i glasampuller eller HDPE-flaskor
Specifikationer för Triton X-100 Surfact-Amps tvättmedelslösning:
  • Visuellt: Klar till något dimmig, färglös lösning, fri från partiklar.
  • Koncentration: 10,0 ±1,0 %
  • Oxidanter: ≤1,0 μeq/ml
  • Karbonyler: ≤1,0 μeq/ml
  • Suspenderade fasta ämnen: Rester som finns får inte överstiga restreferens.
Egenskaper hos Triton X-100:
  • Molekylvikt: 647 g
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk polyoxieetylen-surfaktant
  • Sammanställningsnummer: 140
  • Micellmolekylvikt: 90 000 g
  • Kritisk Micellkoncentration (CMC): 0,24 mM (0,0155 % w/v)
  • Cloud Point: 64 °C
  • Dialyserbar: Nej
Triton X-100 används oftast som en komponent i celllysbuffertar eller andra lösningar avsedda att extrahera och lösliga proteiner.
Relaterade produkter
  • Surfact-Amps™ Tvättmedelsprovtagare (Kat. Nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara mellan 20 °C och 25 °C
Form Vätska
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstyp Detergentlösning
Kvantitet 250 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy