Läs mer
Triton™ X-100 (Elektrofores), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10254583
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10254583 500 mL HDPE-flaska 500ml
10102913 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10254583 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP151500
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För solubilisering och permeabilisering av membran
Denna nonjoniska detergent används för att solubilisera membran, permeabilisera ofixerade eukaryota membran och är en komponent i lysbuffertar för DNA-extraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton™ X-100
Färg Odesignat
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 270°C
Smältpunkt 6°C
Molnpunkt 63 to 69°C
Densitet 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning HDPE-flaska
Linjär formel 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Merck Index 15, 6850
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi]etanol
Formel vikt 646.86
Kvalitet Elektrofores
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-100|TS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.