Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Lysbuffert med glycerol, 2X, pH 7,4
Produktkod. 15430327
Change view
Kvantitet:
125mL
250mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15430327 250mL 250ml
15420327 125mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15430327 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63866.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
pH 7.4
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer