Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Lysbuffert med glycerol, 2X, pH 7,4
Produktkod. p-7082376
Kvantitet:
125mL
250mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Produktkod. 15430327
Brand: Thermo Scientific™ J63866.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250mL
Formatera Vätska
Produkttyp Celllysreagens
pH 7.4
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer