Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triton X-100 |
| CAS | 9002-93-1 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | C16H26O2 |
| MDL-nummer | MFCD00132505 |
| InChI-nyckel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.38 |
| PubChem CID | 5590 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Triton X-100
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).