Läs mer
Triton™ X-100, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591461 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
EcoSafPak Glass Bottle
Glass Bottle
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10591461 250 mL Glass Bottle 250ml
10703411 1 L EcoSafPak Glass Bottle 1 L
10541754 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
11944741 10 L Plastic drum 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10591461 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215682500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(10) octylphenyl ether
PubChem CID 5590
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton™ X-100
Kokpunkt 270.0°C
Smältpunkt 6.0°C
Densitet 1.0670g/mL, 1.067
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 274°C
Förpackning Glass Bottle
Brytningsindex 1.4900 to 1.4920
Viskositet 240 mPa.s (25°C)
UN-nummer 3082
Merck Index 15, 6850
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
Formel vikt 646.85
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-113
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.