Läs mer
Triton X-100
Produktkod. 11488696
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488696 100 mL 100ml
11498696 500 mL 500ml
11408706 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11488696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16046.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250,38 g/mol
Tvättmedel, motsvarande Nonidet P-40.Triton™ X-100 används som nonjoniskt rengöringsmedel, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det är användbart för isolering av membranproteiner. Det används också vid elektrofores. Det är en aktiv ingrediens i influensavaccin (Fluzon). Den finner tillämpningar i spridningen av kolmaterial för mjuka kompositmaterial och begränsar koloniexpansion i Aspergillus nidulans inom mikrobiologi. Vidare är det en aktiv ingrediens i hemmagjorda rengöringsvätskor för vinylskivor tillsammans med destillerat vatten och isopropylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Tvättmedel, motsvarande Nonidet P-40.Triton∣r X-100 används som nonjoniskt rengöringsmedel, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det är användbart för isolering av membranproteiner. Det används också vid elektrofores. Det är en aktiv ingrediens i influensavaccin (Fluzon). Den finner tillämpningar i spridningen av kolmaterial för mjuka kompositmaterial och begränsar koloniexpansion i Aspergillus nidulans inom mikrobiologi. Vidare är det en aktiv ingrediens i hemmagjorda rengöringsvätskor för vinylskivor tillsammans med destillerat vatten och isopropylalkohol.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenlig med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton X-100
Kokpunkt >250 °C
Smältpunkt ∽5 °C
Densitet 1.070
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Brytningsindex 1.49
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Formel vikt ca 625
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.