Läs mer
Triton X-100
Produktkod. p-3208665
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11488696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16046.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Tvättmedel, motsvarande Nonidet P-40.Triton™ X-100 används som nonjoniskt rengöringsmedel, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det är användbart för isolering av membranproteiner. Det används också vid elektrofores. Det är en aktiv ingrediens i influensavaccin (Fluzon). Den finner tillämpningar i spridningen av kolmaterial för mjuka kompositmaterial och begränsar koloniexpansion i Aspergillus nidulans inom mikrobiologi. Vidare är det en aktiv ingrediens i hemmagjorda rengöringsvätskor för vinylskivor tillsammans med destillerat vatten och isopropylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Tvättmedel, motsvarande Nonidet P-40.Triton∣r X-100 används som nonjoniskt rengöringsmedel, emulgeringsmedel och dispergeringsmedel. Det är användbart för isolering av membranproteiner. Det används också vid elektrofores. Det är en aktiv ingrediens i influensavaccin (Fluzon). Den finner tillämpningar i spridningen av kolmaterial för mjuka kompositmaterial och begränsar koloniexpansion i Aspergillus nidulans inom mikrobiologi. Vidare är det en aktiv ingrediens i hemmagjorda rengöringsvätskor för vinylskivor tillsammans med destillerat vatten och isopropylalkohol.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenlig med starka syror, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton X-100
Kokpunkt >250°C
Smältpunkt ∽5°C
Densitet 1.070
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 180°C (356°F)
Brytningsindex 1.49
Löslighetsinformation Miscible with water.
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Formel vikt ca. 625
compliance-icons
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.