Läs mer
Triton X-100, TRC
Produktkod. 30453635
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453635 10 g
30452837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88680010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C14H22O.(OCH2CH2)n
Molekylvikt (g/mol) 250.38
Synonym Polyethyleneglycols Mono[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] Ether, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol Monoether with Polyethylene Glycol, (p-t-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Anapoe X 100, Anapoe X 114, Antarox A 200, Coulter Dispersant IA, Criton X 100, Hydrol SW, Iconol OP, Intra-Cell, Koromex II, Lutensol OP 10, NOP 90, Nonidel P 40, OPE 30, Octoxynol 5, Ortho-Gynol, Photo-Flow 200, Poly(oxyethylene) p-tert-Octylphenyl Ether, Polyethylene Gllycol Mono(4-octylphenyl) Ether, Polyethylene Glycol Mono(4-tert-octylphenyl) Ether, Polyoxyethylene Glycol-p-tert-octylphenyl Ether, Polyoxyethylene Mono(octylphenyl) Ether, Preceptin, Surfac OP 30, Surfac OP 5, Surfonic OP 120, TOP 10, TX 100, TX 102, TX 305, TX 35, TX 405, Texofor FP 300, Octoxynol 9, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
IUPAC-namn 14-(4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoxi)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol
LEDER CC(C(C=C1)=CC=C1OCCOCCOCCOCCOCCO)(C)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octoxinol 10
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C24H42O6/c1-23(2,3)20-24(4,5)21-6-8-22(9-7-21)30-19-18-29-17-16-28-15-14-27-13-12-26-11-10-25/h6-9,25H,10-20H2,1-5H3
Formel vikt 250.1933