Läs mer
Thermo Scientific™ Triton™ X-114 Surfact-Amps™ Tvättmedelslösning
Produktkod. 11881455 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11881455 6 x 10 mL Paket med 6
1 options
Produktkod. 11881455 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 28332
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Renad nonjonisk Triton X-114 tvättmedel stabiliserat och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Triton X-114 Tvättmedel Surfact-Amps™ Lösningen är mycket renad Triton X-114 tvättmedel stabiliserat och levereras som en 10 % lösning i 10 ml glasampuller.
Detta är en lättanvänd 10 % (vikt/volym) lösning av renad Triton™ X-114 tvättmedel för användning i rutinmässiga och efterfrågade proteinforskningsmetoder och molekylärbiologiska tekniker. Triton X-114 är en nonjonisk ytaktiv polyoxietylen som oftast används som en komponent i cellysbuffertar. Under vissa förhållanden fassepareras detta tvättmedel i vattenlösningar, en egenskap som har använts för att separera hydrofila och hydrofoba (membran)proteiner.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) ger oöverträffad renhet, kvalitet och stabilitet. Till skillnad från snygga tvättmedel, som är extremt trögflytande, Surfact-Amps 10 % lösningar är lätta att pipettera och dispensera exakt. De ytaktiva lösningarna är noggrant förberedda och förpackade under kväve i glasampuller, vilket säkerställer deras stabilitet och eliminerar ansamling av peroxider och nedbrytningsprodukter.
Höjdpunkter:
  • Triton X-114– ett nonjoniskt detergent för användning vid hydrofob proteinberikning
  • Exakt– exakt 10 % tvättmedelslösning i ultrarent vatten
  • Lätt att använda– lösningen är enkel att dispensera och späda för användning
  • Exceptionellt ren– mindre än 1,0 μekv/ml peroxider och karbonyler
  • Stabil– packad i glasampuller under inert kvävgas
Egenskaper för detergent:
  • Molekylvikt: 537
  • Tvättmedelsklass: Icke-jonisk
  • Samlingsnummer: Okänt
  • Micell, molekylvikt: Okänd
  • Kritisk micellkoncentration (CMC): 0,21 mM (0,0113 %, vikt/volym)
  • Molnpunkt: 23 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Detergent
Innehåll och lagring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Triton
Reagenstyp Detergent Solution
Kvantitet 6 x 10 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triton X-114 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol ethoxylate