Läs mer
Triton™ X-114, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466361 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466361 100 mL 100ml
11476361 250 mL 250ml
11486361 500 mL 500ml
11428272 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11466361 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219397180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Triton™ X-114 is a surfactant used in industrial and household detergent applications and in emulsifying agents.
  • Triton™ X-114 is used in biochemical applications to solubilize and separate proteins due to its low cloud point (23°C).
  • At temperatures above the cloud point, detergent solutions separate into aqueous and detergent-enriched phases.
  • This makes Triton™ X-114 particularly useful in separating lipophilic proteins from hydrophilic proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9036-19-5
Synonym Octylphenoxypoly (ethoxyethanol), Alkylphenol hydroxypolyethylene, (1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, tert-octylphenoxypoly (ethoxyethanol)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton™ X-114
Färg Light Yellow
Fysisk form Liquid
Densitet 8.8 lb./gal, 1.054 g/ml
Kvantitet 100 mL
Förpackning Plastic Container
Molekylformel (C2H4O)x · C14H22O (x= 7-8)
Molekylvikt (g/mol) 294.435 g/mol
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.