Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-405, 70% solution in water
Produktkod. 10043623 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10043623 250 ml 250ml
10733601 1 l 1 L
10514664 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10043623 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 215692500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triton™ X-405
Färg Yellow
Namnnotering 70% Solution in Water
CAS 9002-93-1, 7732-18-5
Fysisk form Liquid
Kokpunkt 120.0°C
Smältpunkt -4.0°C
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kvantitet 250 ml
Flampunkt >109°C
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4360 to 1.4380
Molekylformel C16H26O2
MDL-nummer MFCD00132505
Merck Index 15, 6850
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 250.38
PubChem CID 5590
Formel vikt 1968.47
Procent renhet ≥65%
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Triton|TS X-405, 70% solution in water
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.