Beskrivning
BAKER grade chemicals are for laboratory use, for organic synthesis, and for routine research usually controlled by physical criteria and often by assay (by GC).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Pale Yellow |
| Inkluderar | Glass bottle |
| Molekylformel | (C2H4O)nC14H22O |
| Formel vikt | 647g/mol |
| Synonym | Octylphenoxy polyethoxy ethanol, TX-100, Mono-300 |
| Löslighet | Soluble |
| Innehåll och lagring | Store in cool, dry place |
| Form | Liquid |
| För användning med (applikation) | Detergent, cell lysis |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Triton X100
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Polyethylene glycoloctylphenyl ether