Läs mer
Tritosulfuron metabolite BH635-4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327272
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327272 1 ml
1 options
Produktkod. 30327272 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17894750AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tritosulfuron Metabolite BH635-4
CAS 1418095-29-0
Analyt- eller komponentnamn Tritosulfuron Metabolite BH635-4
Frakt skick -18°C
Molekylformel C10 H10 F3 N5 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[[[(aminocarbonyl)amino]iminomethyl]amino]carbonyl]-2-(trifluoromethyl)-
InChI formel InChI=1S/C10H10F3N5O4S/c11-10(12,13)5-3-1-2-4-6(5)23(21,22)18-9(20)17-7(14)16-8(15)19/h1-4H,(H6,14,15,16,17,18,19,20)
LEDER NC(=O)NC(=N)NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-(N-carbamoylcarbamimidoyl)-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl-urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 353.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 353.0406 g/mol