Läs mer
Tritylklorid, polymerstödd, 1 % tvärbundet, 100–200 nät, 0,5–2,5 mmol/g på poly(styren-divinylbensen)
Produktkod. 11498590
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498590 25 g 25g
11488590 1 g 1g
11478590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498590 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044397.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-83-5 | C19H15Cl | 278,78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-83-5
Molekylformel C19H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 278.78
MDL-nummer MFCD00000813,MFCD00284810
InChI-nyckel JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trityl chloride, triphenylmethyl chloride, triphenylchloromethane, chlorotriphenylmethane, chloromethanetriyl tribenzene, triphenylmethylchloride, methane, chlorotriphenyl, triphenyl chloromethane, chlorodiphenylmethyl benzene, benzene, 1,1',1-chloromethylidyne tris
PubChem CID 6456
LEDER ClC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trityl chloride
Namnnotering Polymerstödd, 1 % tvärbundet, 0,5 till 2,5 mmol/g på poly(styren-divinylbensen)
Färg Vitt
Maskstorlek 100 till 200 mesh
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn [klor(difenyl)metyl]bensen
Fysisk form Pärlor
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.